missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PYRENE-4,5-QUINONE, TRC

Artikelnummer. 30425553
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425553 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425553 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8413235MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyrene-4,5-quinone
CAS 6217-22-7
Molekylær formel C16 H8 O2
Mængde 5 mg
Synonym 4,5-Pyrenedione
InChI formel InChI=1S/C16H8O2/c17-15-11-5-1-3-9-7-8-10-4-2-6-12(16(15)18)14(10)13(9)11/h1-8H
SMIL O=C1C(=O)c2cccc3ccc4cccc1c4c23
IUPAC navn pyrene-4,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 232.233
Formel vægt 232.052
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.