Få mere at vide
Pyren 10 μg/ml i cyclohexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310802
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30310802 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 30310802 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREL20930000CY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 ml
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Cyclohexan