Få mere at vide
Beskrivning
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Specifikationer
Specifikationer
| Emballage | Glass Bottle |
| CAS | 23307-72-4 |
| Fysisk form | Crystalline |
| Industry Type | Antibiotics |
| Mængde | 100 mg |
| Grad | Analytical Standard |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?