Få mere at vide
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30422149
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422149 250 mg
30416720 25 mg
30413926 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30422149 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP846535250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1086375-50-9
Molekylær formel C7H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.13
IUPAC navn pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1ccn2nccc2n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-2-4-10-6(9-5)1-3-8-10/h1-4H,(H,11,12)
Formel vægt 163.0382