Få mere at vide
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30416720
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416720 25 mg
30422149 250 mg
30413926 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30416720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP84653525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1086375-50-9
Molekylær formel C7H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.13
IUPAC navn pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1ccn2nccc2n1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-2-4-10-6(9-5)1-3-8-10/h1-4H,(H,11,12)
Formel vægt 163.0382
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.