Få mere at vide
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469480
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469480 1 g 1g
11459480 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469480 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50318.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid, is used as a chemicals, pharmaceutical intermediates, reagents. It is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agro based and dye stuff fields.
Solubility
Soluble in water
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25940-35-6
Molekylær formel C7H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.14
MDL nummer MFCD01975194
InChI nøgle HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylicacid, 3-carboxypyrazolo 1,5-a pyrimidine, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pubchem20936, acmc-1cbw6, 3-pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid
PubChem CID 1910189
IUPAC navn pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽180°C (decomposition)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 163.14
Procent renhed 97%