Få mere at vide
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15179303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15179303 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 15179303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449920010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
CAS 25940-35-6
Smeltepunkt 275.0°C to 280.0°C
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H5N3O2
MDL nummer MFCD01975194
Mængde 1 g
Synonym pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylicacid, 3-carboxypyrazolo 1,5-a pyrimidine, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pubchem20936, acmc-1cbw6, 3-pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid
InChI nøgle HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1
IUPAC navn pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 163.14
PubChem CID 1910189
Formel vægt 163.13
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.