Få mere at vide
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10618550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10618550 1 g Glasflaske 1g
10536630 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10618550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434340010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 378211-85-9
Molekylær formel C7H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.14
MDL nummer MFCD00297221
InChI nøgle DZPAOAZDQHZRGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylicacid, acmc-1afu0, pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid, pyrazolo 1?5-a pyrimidine-2-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylic acid 9ci, 2-methyl-3-2-trimethylsilyl ethoxy methyl-3h-imidazo 4,5-b pyridin-6-yl boronic acid
PubChem CID 670824
IUPAC navn pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CN2C(=CC(=N2)C(=O)O)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 289 °C til 291 °C
Farve Orange til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 163.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.