Få mere at vide
Pyrazolo[1,5-a]pyridin, 97%
Artikelnummer. 15497527
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497527 1 g 1g
15407537 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35502.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 274-56-6 | C7H6N2 | 118,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 274-56-6
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD08752622
InChI nøgle DVUBDHRTVYLIPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyridine, 3-azaindoline, pyrazolo 2,3-a pyridine, pyrazolo 1,5-a-pyridine, 3-azaindolizine, pyrazolo 1,5-apyridine, h-pyrazolo 1,5-a pyridine
PubChem CID 67507
IUPAC navn pyrazolo[1,5-a]pyridin
SMIL C1=NN2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Farve Brun eller farveløs til rød
Kogepunkt 37 °C til 39 °C (0,2 mmHg)
Brydningsindeks 1.6075
Mængde 1 g
Formel vægt 118.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske