Få mere at vide
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-7-carboxaldehyd, 97%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 83 °C til 86 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 146.15 |
| Procent renhed | 97% |