Få mere at vide
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazolo[1, 5-a]pyridine-3-carboxylic acid |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 162.15 |
| Procent renhed | 97% |