Få mere at vide
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carboxylsyre, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10544493
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10544493 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10065912 250 mg Ravglasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10544493 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC39401DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 63237-88-7
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD06739057
InChI nøgle AYGNAOBAPQNTIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, 2-carboxypyrazolo 1,5-a pyridine, h-pyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15887, 2-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, pyrazolo 1 pound not5-a pyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 7127820
IUPAC navn pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=NN2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazolo[1, 5-a]pyridine-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 162.15
Procent renhed 97%
Grad Teknisk