Få mere at vide
Pyrazole, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 288-13-1 |
| Smeltepunkt | 66°C to 68°C |
| MDL nummer | MFCD00005234 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Pyrazole, 1,2-Diazol, Pyrazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 68.08 |
| Grad | Research |