Få mere at vide
Pyrazole N-Demethyl Sildenafil-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazole N-Demethyl Sildenafil-d3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-16-18-19(25-24-16)21(28)23-20(22-18)15-13-14(7-8-17(15)31-5-2)32(29,30)27-11-9-26(3)10-12-27/h7-8,13H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,24,25)(H,22,23,28)/i3D3 |
| Formel vægt | 463.2081 |