missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyrazole-1-propionitrile (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazole-1-propionitrile |
| CAS | 88393-88-8 |
| Molekylær formel | C6 H7 N3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-(1H-Pyrazol-1-yl)propanenitrile, 3-Pyrazol-1-ylpropanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8-9/h2,4,6H,1,5H2 |
| SMIL | N#CCCn1cccn1 |
| IUPAC navn | 3-pyrazol-1-ylpropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.14 |
| Formel vægt | 121.064 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?