Få mere at vide
Pyrazole-1-propionitrile (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazole-1-propionitrile |
| CAS | 88393-88-8 |
| Molekylær formel | C6 H7 N3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-(1H-Pyrazol-1-yl)propanenitrile, 3-Pyrazol-1-ylpropanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8-9/h2,4,6H,1,5H2 |
| SMIL | N#CCCn1cccn1 |
| IUPAC navn | 3-pyrazol-1-ylpropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.14 |
| Formel vægt | 121.064 |