Få mere at vide
Pyrazolam 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460814
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460814 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460814 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1441.0001
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazolam
CAS 39243-02-2
Analyt- eller komponentnavne Pyrazolam
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H12 Br N5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4H-[1,2,4]Triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine, 8-bromo-1-methyl-6-(2-pyridinyl)-, Pyrazolam
InChI formel InChI=1S/C16H12BrN5/c1-10-20-21-15-9-19-16(13-4-2-3-7-18-13)12-8-11(17)5-6-14(12)22(10)15/h2-8H,9H2,1H3
Løsningstype Single Solution
SMIL Cc1nnc2CN=C(c3ccccn3)c4cc(Br)ccc4n12
IUPAC navn 8-bromo-1-methyl-6-pyridin-2-yl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 354.2
Mængde 1 ml
Formel vægt 353.0276 g/mol