missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyrazinoic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30417677
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417677 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417677 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP841000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyrazinoic Acid Ethyl Ester
CAS 6924-68-1
Molekylær formel C7H8N2O2
Mængde 100 mg
Synonym Ethyl 2-Pyrazinecarboxylate, Ethyl Pyrazinecarboxylate, Ethyl Pyrazinoate
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-2-11-7(10)6-5-8-3-4-9-6/h3-5H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1cnccn1
IUPAC navn ethyl pyrazine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0586
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.