Få mere at vide
Pyrazinenitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazinenitrile |
| CAS | 19847-12-2 |
| Molekylær formel | C5 H3 N3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitrile, Pyrazinecarbonitrile (7CI,8CI,9CI), Pyrazinonitrile (6CI), 2-Cyanopyrazine, Cyanopyrazine, NSC 166137, NSC 72371, Pyrazinenitrile, Pyrazinyl cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H |
| SMIL | N#Cc1cnccn1 |
| IUPAC navn | pyrazin-2-karbonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.1 |
| Formel vægt | 105.0327 |