Få mere at vide
Pyrazinecarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 98-97-5 |
| Molekylær formel | C5 H4 N2 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Pyrazine-2-carboxylic Acid, Pyrazinamide Imp. A (EP), 2-Pyrazinecarboxylic acid (ACI), Pyrazinecarboxylic acid (7CI','8CI','9CI), Pyrazinoic acid (6CI), 1,4-Diazinecarboxylic acid, 2-Carboxypyrazine, 2-Pyrazinoic acid, NSC 13146, NSC 27192, Pyrazinic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)c1cnccn1 |
| IUPAC navn | pyrazin-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.1 |
| Formel vægt | 124.0273 |