Få mere at vide
Pyrazinecarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30409392
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30409392 25 g
1 options
Artikelnummer. 30409392 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP84075025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 98-97-5
Molekylær formel C5 H4 N2 O2
Mængde 25 g
Synonym Pyrazine-2-carboxylic Acid, Pyrazinamide Imp. A (EP), 2-Pyrazinecarboxylic acid (ACI), Pyrazinecarboxylic acid (7CI','8CI','9CI), Pyrazinoic acid (6CI), 1,4-Diazinecarboxylic acid, 2-Carboxypyrazine, 2-Pyrazinoic acid, NSC 13146, NSC 27192, Pyrazinic acid
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
SMIL OC(=O)c1cnccn1
IUPAC navn pyrazin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 124.1
Formel vægt 124.0273