Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazinecarbonitrile |
| Smeltepunkt | 20 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.1740g/mL |
| Kogepunkt | 90 °C til 93 °C (15,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 97 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,5330 til 1,5350 (20 °C, 589 nm) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Pyrazinecarbonitrile
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.