Få mere at vide
Pyrazin, TRC
Artikelnummer. 30134098
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134098 50 g
30133585 10 g
30007198 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP84074550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 290-37-9
Molekylær formel C4 H4 N2
Molekylvægt (g/mol) 80.09
Synonym 1,4-Diazabenzene, 1,4-Diazine, Paradiazine, Piazine, p-Diazine
IUPAC navn Pyrazin
SMIL c1cnccn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazine
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H
Formel vægt 80.0374