Få mere at vide
Pyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazine |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H |
| Formel vægt | 80.0374 |