Få mere at vide
Pyrazine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazine-D4 |
| CAS | 1758-62-9 |
| Molekylær formel | C4 D4 N2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Pyrazine-2,3,5,6-D4, Perdeuteriopyrazine, 1,4-Diazabenzene-D4, 1,4-Diazine-D4, Nsc 400221-D4, Paradiazine-D4, Piazine-D4, P-Diazine-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1nc([2H])c([2H])nc1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuteriopyrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.06 |
| Formel vægt | 84.1126 |