Få mere at vide
Pyrazin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966601 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11966601 100 g Glasflaske 100g
10377160 10 g Glasflaske 10g
10735621 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11966601 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131701000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 290-37-9 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 290-37-9
Molekylær formel C4H4N2
Molekylvægt (g/mol) 80.09
InChI nøgle KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazine, p-diazine, paradiazine, piazine, 1,4-diazabenzene, pyrazin, ccris 1331, 1,4-diazin, mixture, mu-pyrazine;
PubChem CID 9261
ChEBI CHEBI:30953
IUPAC navn pyrazin
SMIL C1=CN=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazine
Smeltepunkt 52.0°C to 56.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 115.0°C to 116.0°C
Flammepunkt 55°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 23,91
Merck Index 15,8068
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formel vægt 80.09
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.