Få mere at vide
Pyrazin, 99+% (tørvægt) vand< 1,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481738
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481738 5 g 5g
11491738 25 g 25g
11401748 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13982.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 290-37-9 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Pyrazin bruges i smagsstoffer, duft og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Pyrazin bruges i smagsstoffer, duft og
farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 290-37-9
Molekylær formel C4H4N2
Molekylvægt (g/mol) 80.09
MDL nummer MFCD00006122
InChI nøgle KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazine, p-diazine, paradiazine, piazine, 1,4-diazabenzene, pyrazin, ccris 1331, 1,4-diazin, mixture, mu-pyrazine;
PubChem CID 9261
ChEBI CHEBI:30953
IUPAC navn pyrazin
SMIL C1=CN=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazine
Smeltepunkt 50°C to 56°C
Kogepunkt 113°C to 116°C
Flammepunkt 55°C (131°F)
Lugt Strong
Assay Procent Noter (tørvægt.) vand< 1,0 %
Mængde 5 g
FN nummer UN1325
Beilstein 103905
Merck Index 14,7957
Formel vægt 80.09
Procent renhed ≥99%