Få mere at vide
Pyrazin, 98%
Artikelnummer. 11337178
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337178 10 g 10g
11327178 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016326.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 290-37-9 | C4H4N2 | 80,09 g/mol
Pyrazin bruges som smagsstof. Det tjener som en del af nogle urter i traditionel kinesisk medicin. Det anvendes som farmaceutiske mellemprodukter, parfume mellemprodukter og involveret i fremstillingen af andre kemikalier. Ud over dette bruges det til fremstilling af pyrazin 1-oxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 290-37-9
Molekylær formel C4H4N2
Molekylvægt (g/mol) 80.09
MDL nummer MFCD00006122
InChI nøgle KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazine, p-diazine, paradiazine, piazine, 1,4-diazabenzene, pyrazin, ccris 1331, 1,4-diazin, mixture, mu-pyrazine;
PubChem CID 9261
ChEBI CHEBI:30953
IUPAC navn pyrazin
SMIL C1=CN=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazine
Smeltepunkt 50 °C til 56 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.031 g/mL
Kogepunkt 113 °C til 116 °C
Flammepunkt 55 °C (131 °F)
Lugt Stærk
Brydningsindeks 1.5235
Mængde 10 g
FN nummer UN1325
Beilstein 103905
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,7957
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol og æter.
Formel vægt 80.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk