Få mere at vide
Pyrazine-2-thiocarboxamide, 97%
Artikelnummer. 15433537
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433537 250 mg 250mg
11346809 1 g 1g
11356809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26750.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4604-72-2 | C5H5N3S | 139.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Solubility
Soluble in organic solvents, ethanol, DMSO.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4604-72-2
Molekylær formel C5H5N3S
Molekylvægt (g/mol) 139.176
MDL nummer MFCD00173663
InChI nøgle LIURPUMROGYCLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiopyrazinamide, pyrazinecarbothioamide, pyrazinecarboxamide, thio, pyrazine-2-thiocarboxamide, 2-pyrazinecarbothioamide, pyrazinecarboxylic acid thioamide, 2-pyrazinethiocarboxamide, pyrazine carbothioamide, pyrazine thiocarboxamide, acmc-20ajt5
PubChem CID 2797467
IUPAC navn pyrazine-2-carbothioamide
SMIL C1=CN=C(C=N1)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazine-2-thiocarboxamide
Smeltepunkt 198°C to 200°C
Lugt Odorless
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents,ethanol,DMSO.
Formel vægt 139.17
Procent renhed 97%