Få mere at vide
Pyrazin-2-carboxylsyre, Mikromol™
Description
Pyrazin-2-carboxylsyre
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 98-97-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyrazine-2-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C5 H4 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Pyrazine-2-carboxylic Acid, Pyrazinamide Imp. A (EP), Pyrazinamide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)c1cnccn1 |
| IUPAC navn | pyrazin-2-carboxylsyre |
| Show More |