Få mere at vide
Pyrazin-2-carboxylsyre, 99 %
Artikelnummer. 11470993
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470993 25 g 25g
11480993 100 g 100g
11490993 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13363.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 98-97-5 | C5H4N2O2 | 124,099 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-97-5
Molekylær formel C5H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 124.099
MDL nummer MFCD00006130
InChI nøgle NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, pyrazinic acid, 2-carboxypyrazine, paradiazinecarboxylic acid, pyrazinemonocarboxylic acid, 2-pyrazinoic acid, 2-pyrazine carboxylic acid, piazinecarboxylic acid
PubChem CID 1047
ChEBI CHEBI:71311
IUPAC navn pyrazin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CN=C(C=N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∼225 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 112305
Merck Index 14,7959
Formel vægt 124.1
Procent renhed 99%