Få mere at vide
Pyrazine-2-carboxamidoxime, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15471008
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471008 250 mg 250mg
15451008 1 g 1g
15461008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54834.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51285-05-3
Molekylær formel C5H6N4O
Molekylvægt (g/mol) 138.13
MDL nummer MFCD02258397
InChI nøgle IXCAPURAZXLMLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine-2-carboxamide oxime, nitroso 1h-pyrazin-2-ylidene methanamine, n'-hydroxy-2-pyrazinecarboximidamide, n-hydroxy-pyrazine-2-carboxamidine, n-hydroxypyrazine-2-carboximidamide, n'-hydroxypyrazine-2-carboximidamide, z-n'-hydroxypyrazine-2-carboximidamide, qzhjcrjemifnnb-uhfffaoysa-n, n-hydroxy-2-pyrazinecarboximidamide, n'-hydroxypyrazin-2-carboximidamide
PubChem CID 6762607
IUPAC navn nitroso(1H-pyrazin-2-ylidene)methanamine
SMIL C1=CN=CC(=C(N)N=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazine-2-carboxamidoxime
Mængde 250 mg
Formel vægt 138.13
Procent renhed 97%