Få mere at vide
Pyrazine-2-carboxamidoxime, 97%, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazine-2-carboxamidoxime |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 138.13 |
| Procent renhed | 97% |