Få mere at vide
Pyrazin-2-carbonylchlorid, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395429
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395429 1 g 1g
11305439 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50418.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19847-10-0 | Molekylformel: C5H3ClN2O | Molekylvægt: 142,542 g/mol
Pyrazin-2-carbonylchlorid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Pyrazin-2-carbonylchlorid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærk
Fugtfølsom. Beskyt mod fugt og vand. Opbevar under tør inert gas. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19847-10-0
Molekylær formel C5H3ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 142.542
MDL nummer MFCD00792886
InChI nøgle TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g
PubChem CID 88279
IUPAC navn pyrazin-2-carbonylchlorid
SMIL C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazine-2-carbonyl chloride
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 142.55
Procent renhed ≥90%