Få mere at vide
Pyrazin-2-karbonitril, Mikromol
Beskrivelse
Pyrazin-2-karbonitril, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazinenitrile |
| CAS | 19847-12-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyrazinenitrile |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C5 H3 N3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pyrazinonitrile, Pyrazinecarbonitrile, Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitrile, Pyrazinecarbonitrile (7CI,8CI,9CI), Pyrazinonitrile (6CI), 2-Cyanopyrazine, Cyanopyrazine, NSC 166137, NSC 72371, Pyrazinyl cyanide, Pyrazinamide EP Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | N#Cc1cnccn1 |
| Vis mere |