Få mere at vide
Pyrazin-2-karbonitril, 97+%
Artikelnummer. 11484413
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484413 5 g 5g
11494413 25 g 25g
11404423 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11484413 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10974.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 19847-12-2 | C5H3N3 | 105,10 g/mol
Pyrazin-2-carbonitril bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrazin-2-carbonitril bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19847-12-2
Molekylær formel C5H3N3
Molekylvægt (g/mol) 105.10
MDL nummer MFCD00049361
InChI nøgle PMSVVUSIPKHUMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazinecarbonitrile, 2-cyanopyrazine, cyanopyrazine, 2-pyrazinecarbonitrile, pyrazinenitrile, pyrazinonitrile, 2-cyanopyarine, 2-cyano pyrazine
PubChem CID 73172
ChEBI CHEBI:3982
IUPAC navn pyrazin-2-carbonitril
SMIL N#CC1=CN=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazine-2-carbonitrile
Smeltepunkt 18 °C til 20 °C
Kogepunkt 90 °C til 93 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 96 °C (204 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 110008
Formel vægt 105.1
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske