Få mere at vide
Pyrazin-2,5-dicarboxylsyre, 95%
Artikelnummer. 15452159
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452159 1 g 1g
15472159 250 mg 250mg
15462159 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64795.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 122-05-4 | C6H4N2O4 | 168,11 g/mol
Det er en pyrazin, der bruges til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en pyrazin, der bruges til forskning i proteomik.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-05-4
Molekylær formel C6H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 168.11
MDL nummer MFCD00216919
InChI nøgle GMIOYJQLNFNGPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-pyrazinedicarboxylic acid, 2,5-pyrazinedicarboxylicacid, pubchem8868, 2,5-pyrazine-diacid, ksc177q1r, pyrazinedicarboxylic-2,5 acid
PubChem CID 255280
IUPAC navn pyrazin-2,5-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=C(C=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazine-2,5-dicarboxylic acid
Smeltepunkt 255°C to 260°C (literature)
Mængde 1 g
Beilstein 139985
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 168.11
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof