Få mere at vide
Pyrazin-2,3-dicarboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11479617
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479617 100 g 100g
11459617 5 g 5g
11469617 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22108.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 89-01-0 | C6H4N2O4 | 168,108 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-01-0
Molekylær formel C6H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 168.108
MDL nummer MFCD00006131
InChI nøgle ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-pyrazinedicarboxylic acid, pyrazine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dicarboxypyrazine, 2,3-pyrazine dicarboxylic acid, unii-qnn35wof29, 2,3-pyrazinedicarboxylicacid, qnn35wof29, 2,3-pyrazinedcarboxylicacid, pubchem8610, acmc-209qye
PubChem CID 66628
IUPAC navn Pyrazin-2,3-dicarboxylsyre
SMIL C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Smeltepunkt ∼188 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 147982
Merck Index 14,7958
Formel vægt 168.11
Procent renhed 98%