Få mere at vide
Pyrazin-2,3-dicarboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11469617
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469617 25 g 25g
11459617 5 g 5g
11479617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22108.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89-01-0 | C6H4N2O4 | 168,108 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-01-0
Molekylær formel C6H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 168.108
MDL nummer MFCD00006131
InChI nøgle ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-pyrazinedicarboxylic acid, pyrazine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dicarboxypyrazine, 2,3-pyrazine dicarboxylic acid, unii-qnn35wof29, 2,3-pyrazinedicarboxylicacid, qnn35wof29, 2,3-pyrazinedcarboxylicacid, pubchem8610, acmc-209qye
PubChem CID 66628
IUPAC navn pyrazin-2,3-dicarboxylsyre
SMIL C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Smeltepunkt ∼188 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 147982
Merck Index 14,7958
Formel vægt 168.11
Procent renhed 98%