Få mere at vide
Pyrazine 1,4-Dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazine 1,4-Dioxide |
| CAS | 2423-84-9 |
| Molekylær formel | C4 H4 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pyrazine','1,4-dioxide, Pyrazine dioxide (6CI), Pyrazine N,N'-dioxide, Pyrazine di-N-oxide, Pyrazine 1,4-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H |
| SMIL | [O-][n+]1cc[n+]([O-])cc1 |
| IUPAC navn | 1,4-dioxidopyrazine-1,4-diium |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.09 |
| Formel vægt | 112.0273 |