Få mere at vide
Pyrazinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazinamide |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9) |
| Formel vægt | 123.0433 |