Få mere at vide
Pyrazinamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17992046
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17992046 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17992046 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0385.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pyrazinamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazinamide
CAS 98-96-4
Analyt- eller komponentnavne Pyrazinamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H5 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pyrazinamide
InChI formel InChI=1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
SMIL NC(=O)c1cnccn1
IUPAC navn pyrazine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 123.11
Mængde 250 mg
Formel vægt 123.0433 g/mol