Få mere at vide
Pyrazinamide, MedChemExpress
Beskrivelse
Pyrazinamide (Pyrazinecarboxamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazinamide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 98-96-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C5H5N3O |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Pyrazinecarboxamide Pyrazinoic acid amide |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (406.14 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (54.18 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |