Få mere at vide
Pyrazinamide, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazinamide |
| CAS | 98-96-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyrazinamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H5 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pyrazinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NC(=O)c1cnccn1 |
| Vis mere |