Få mere at vide
Pyrazinamid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10484725 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10484725 10 g Plastflaske 10g
10744461 25 g Plastflaske 25g
10561211 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10484725 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157640100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-96-4 | C5H5N3O | 123.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-96-4
Molekylær formel C5H5N3O
Molekylvægt (g/mol) 123.11
MDL nummer MFCD00006132
InChI nøgle IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazinamide, pyrazinecarboxamide, zinamide, pyrazinoic acid amide, 2-pyrazinecarboxamide, aldinamide, aldinamid, pirazinamid, pyrazineamide, pyrafat
PubChem CID 1046
ChEBI CHEBI:45285
IUPAC navn pyrazin-2-carboxamid
SMIL C1=CN=C(C=N1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazinamide
Navn note 99%
Smeltepunkt 188 °C til 191 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 10 g
Merck Index 15, 8067
Opløselighedsinformation Solubility in water: 15mg/mL. Other solubilities: 13.8mg/mL methanol- 5.7mg/mL abs. ethanol,3.8mg/mL isopropanol- 1.0mg/mL ether,0.01mg/mL isooctane- 7.4mg/mL chloroform
Formel vægt 123.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle