Få mere at vide
Pyrazinamid, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11455402 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455402 10 g -
11465402 25 g -
11475402 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455402 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219547310
Kemiske identifikatorer
CAS 98-96-4
Molekylær formel C5H5N3O
Molekylvægt (g/mol) 123.115
InChI nøgle IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazinamide, pyrazinecarboxamide, zinamide, pyrazinoic acid amide, 2-pyrazinecarboxamide, aldinamide, aldinamid, pirazinamid, pyrazineamide, pyrafat
PubChem CID 1046
ChEBI CHEBI:45285
IUPAC navn pyrazin-2-carboxamid
SMIL C1=CN=C(C=N1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrazinamide
Farve Hvid
Mængde 10 g
Formel vægt 123.1
Procent renhed 0.99
Fysisk form Krystallinsk pulver