missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyrazinamide-3,5,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrazinamide-3,5,6-D3 |
| CAS | 1432059-16-9 |
| Molekylær formel | C5 D3 H2 N3 O |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Pyrazinamide-d3, Pyrazinamide-3,5,6-d3, Pyrazinamide-3,5,6-D3, Pyrazinamide-d3, 2-Pyrazinecarboxamide-d3, 2-(Aminocarbonyl)pyrazine-3,5,6-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3 H,(H2,6,9)/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])c(nc1[2 H])C(=O)N |
| IUPAC navn | 3,5,6-trideuteriopyrazine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.131 |
| Formel vægt | 126.062 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?