Få mere at vide
Pyraziflumid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyraziflumid |
| CAS | 942515-63-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyraziflumid |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C18 H10 F5 N3 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxamide, N-(3',4'-difluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-;N-[2-(3,4-Difluorophenyl)phenyl]-3-trifluoromethylpyrazine-2-carboxamide, NNF 0721, Pyraziflumid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H10F5N3O/c19-12-6-5-10(9-13(12)20)11-3-1-2-4-14(11)26-17(27)15-16(18(21,22)23)25-8-7-24-15/h1-9H,(H,26,27) |
| SMIL | Fc1ccc(cc1F)c2ccccc2NC(=O)c3nccnc3C(F)(F)F |
| Vis mere |