Få mere at vide
Pyraziflumid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324442
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324442 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324442 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16607000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyraziflumid
CAS 942515-63-1
Analyt- eller komponentnavne Pyraziflumid
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C18 H10 F5 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, N-(3',4'-difluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-;N-[2-(3,4-Difluorophenyl)phenyl]-3-trifluoromethylpyrazine-2-carboxamide, NNF 0721, Pyraziflumid
InChI formel InChI=1S/C18H10F5N3O/c19-12-6-5-10(9-13(12)20)11-3-1-2-4-14(11)26-17(27)15-16(18(21,22)23)25-8-7-24-15/h1-9H,(H,26,27)
SMIL Fc1ccc(cc1F)c2ccccc2NC(=O)c3nccnc3C(F)(F)F
IUPAC navn N-[2-(3,4-difluorophenyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)pyrazine-2-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 379.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 379.0744 g/mol