Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pyrantel pamoate, 98%
Artikelnummer. 15791779 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15791779 5 g 5g
15701789 25 g 25g
15711789 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15791779 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461890050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22204-24-6 | C11H14N2S·C23H16O6 | 594.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22204-24-6
Molekylær formel C11H14N2S·C23H16O6
Molekylvægt (g/mol) 594.68
InChI nøgle AQXXZDYPVDOQEE-MXDQRGINSA-N
PubChem CID 5281033
ChEBI CHEBI:8655
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrantel pamoate
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 594.68
Procent renhed 98%