Få mere at vide
Pyranin
Artikelnummer. 11387646
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387646 25 g 25g
11377646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11252.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1407.60 DKK
    1154.65 DKK / 25g
    Spare 252.95 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6358-69-6 | C16H7Na3O10S3 | 524,37 g/mol
Pyranin bruges som en fluorescerende pH-indikator med emissionsændring i det fysiologiske pH-område. Det fungerer som et farvestof i optiske sensorapplikationer. Den finder anvendelse som farvestof og biologisk plet. Det bruges også til måling af pH af intracellulær væske i cellerne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyranin bruges som en fluorescerende pH-indikator med emissionsændring i det fysiologiske pH-område. Det fungerer som et farvestof i optiske sensorapplikationer. Den finder anvendelse som farvestof og biologisk plet. Det bruges også til måling af pH af intracellulær væske i cellerne.
Opløselighed
Opløselig i vand og iseddikesyre.
Bemærkninger
Dette farvestof er et meget vandopløseligt, klart fluorescerende farvestof, der er nyttigt som en fluorescerende pH-indikator med emissionsændring i det fysiologiske pH-område og som et farvestof i optiske sensorapplikationer. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6358-69-6
Molekylær formel C16H7Na3O10S3
Molekylvægt (g/mol) 524.37
MDL nummer MFCD00037575
InChI nøgle KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
Synonym pyranine, solvent green 7, c.i. solvent green 7, japan green 204, hpts, FD&C green no. 8, japan green no. 204, pyrene 1, pyranine 120, FD&C green 8
PubChem CID 61388
ChEBI CHEBI:52083
IUPAC navn trinatrium;8-hydroxypyren-1,3,6-trisulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyranine
Mængde 25 g
Beilstein 4107272
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og iseddikesyre.
Formel vægt 524.39
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyranine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyranine